Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Artikelnummer. 17992671 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 mm
24 mm
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Lukketype:
Omni Flex Igloo Lyo Stopper
Omni Flex Serum Stopper
Ultra Pure Serum Stopper
Mængde:
104/Pk.
278/pakke
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Lukningsfarve Lukketype Mængde
17992671 24 mm Rød Ultra Pure Serum Stopper 104/Pk.
17992661 - Blå Ultra Pure Serum Stopper 278/pakke
17972661 - Blå Omni Flex Serum Stopper 278/pakke
17952581 - Blå Omni Flex Igloo Lyo Stopper 278/pakke
17902671 - Rød Ultra Pure Serum Stopper 278/pakke
17982581 - Rød Omni Flex Serum Stopper 278/pakke
17912671 - Rød Omni Flex Igloo Lyo Stopper 278/pakke
17942671 22 mm Blå Ultra Pure Serum Stopper -
17932671 22 mm Blå Omni Flex Serum Stopper -
17922671 22 mm Blå Omni Flex Igloo Lyo Stopper -
17952591 22 mm Rød Ultra Pure Serum Stopper -
17972671 22 mm Rød Omni Flex Serum Stopper -
17952601 22 mm Rød Omni Flex Igloo Lyo Stopper -
17962671 24 mm Blå Ultra Pure Serum Stopper 104/Pk.
17952671 24 mm Blå Omni Flex Serum Stopper 104/Pk.
17982671 24 mm Blå Omni Flex Igloo Lyo Stopper 104/Pk.
17992571 24 mm Rød Omni Flex Serum Stopper 104/Pk.
17912681 24 mm Rød Omni Flex Igloo Lyo Stopper 104/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17992671 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W991015ACPMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56150.00 DKK
    49373.70 DKK / 1 sæt
    Spare 6776.30 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Udvalg af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliserede klar til brug og er hyldevare, og som kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one-source løsningskapacitet.
  • Seks beholdningsmatchede sæt bekvemt pakket ind i en enkelt afsenderkasse.
  • Steriliseret, hyldevare, klar til brug (RtU) primære emballagekomponenter
  • Fokuserer din indsats på kernekompetencer og reducerer gennemløbstiden
  • Strømliner processen og frigør værdifuld renrumsplads USP /EP 2.9.19
  • Partikler i injektioner, USP /EP 2.6.1,
  • Den bakterielle endotoksintest og USP / EP 2.6.14
  • Sterilitetstesten, USP /EP 3.2.1
  • Glasbeholdere til farmaceutisk brug
  • USP /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
  • Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
  • Klar til brug, lige-i-tid
  • Minimum 180 dages holdbarhed fra afsendelsestidspunktet
  • Beholderlukningsintegritet (CCI ) validering
  • Fås i rav til lysfølsomt indhold
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 10 mL
Til brug med (applikation) Sammensætning af lægemidler, Aseptisk påfyldning af injicerbare lægemidler, Lægemiddelopdagelse, Lægemiddelforskning, Frysetørring/lyofiliserede lægemidler, Store og små molekyler lægemiddelemballage
Uddannet Nej
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
Produktlinje CompletePAK ModPAK
Lukningsmateriale Bromobutyl
Lukketype Ultra Pure Serum Stopper
Mængde 104/Pk.
Lukkestørrelse 20 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance USP <788 >/EP 2.9.19 Partikler i Injektioner, <USP 85 >/EP 2.6.1, Den bakterielle endotoksintest og USP <71 >/EP 2.6.14 Sterilitetstesten, <USP 660 >/EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP <381 >/EP 3.2.9 Elastomeriske lukninger brugt i parenterale præparater
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Serumflaske