Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Artikelnummer. 17912681 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 mm
24 mm
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Lukketype:
Omni Flex Igloo Lyo Stopper
Omni Flex Serum Stopper
Ultra Pure Serum Stopper
Mængde:
104/Pk.
278/pakke
Artikelnummer. 17912681
Brand: DWK Life Sciences W991017ACPMP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvalg af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliserede klar til brug og er hyldevare, og som kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one-source løsningskapacitet.
  • Seks beholdningsmatchede sæt bekvemt pakket ind i en enkelt afsenderkasse.
  • Steriliseret, hyldevare, klar til brug (RtU) primære emballagekomponenter
  • Fokuserer din indsats på kernekompetencer og reducerer gennemløbstiden
  • Strømliner processen og frigør værdifuld renrumsplads USP /EP 2.9.19
  • Partikler i injektioner, USP /EP 2.6.1,
  • Den bakterielle endotoksintest og USP / EP 2.6.14
  • Sterilitetstesten, USP /EP 3.2.1
  • Glasbeholdere til farmaceutisk brug
  • USP /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
  • Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
  • Klar til brug, lige-i-tid
  • Minimum 180 dages holdbarhed fra afsendelsestidspunktet
  • Beholderlukningsintegritet (CCI ) validering
  • Fås i rav til lysfølsomt indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 10 mL
Til brug med (applikation) Sammensætning af lægemidler, Aseptisk påfyldning af injicerbare lægemidler, Lægemiddelopdagelse, Lægemiddelforskning, Frysetørring/lyofiliserede lægemidler, Store og små molekyler lægemiddelemballage
Uddannet Nej
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
Produktlinje CompletePAK ModPAK
Lukningsmateriale Bromobutyl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Omni Flex Igloo Lyo Stopper
Højde (metrisk) 50 mm
Mængde 104/Pk.
Certificeringer/compliance USP <788> /EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxin Test and USP < 71> / EP 2.6.14 Sterilitetstesten, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomere lukninger brugt i parenterale præparater
Type Serum hætteglas
Lukkestørrelse 20 mm