Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Klare sæt
Product Code. 17972591 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Produktlinje:
Wheaton CompletePAK
Mængde:
104/Cs.
120/Cs.
278/Cs.
Lukningsfarve:
Blå
Rød
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Produktlinje Mængde Lukningsfarve
17972591 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Blå
17942681 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Blå
17902591 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rød
17902631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Blå
17912631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rød
17982621 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Blå
17972581 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rød
17932631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Blå
17972631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rød
17942631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Blå
17942591 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rød
17922631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Blå
17952631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rød
17962631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Blå
17982571 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rød
17992631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Blå
17902641 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rød
17982631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 17972591 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W991012CP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11812.50 DKK
    10385.71 DKK / 1 sæt
    Spare 1426.79 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
  • Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
  • Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
  • Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
  • USP 788/EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxin Test og USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstesten, USP 660/EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP 381/EP 3.2.9 Elastomerlukker brugt i parenterale præparater
  • CompletePAK™ ModPAK Bulk konfigurationer
  • Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
  • Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
Certifications
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Specifications
Lukningsfarve Blå
Farve Klar
Materiale Type I Borosilicate Glass
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 10 ml
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
nr. pr. sag 104/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype Ultra Pure Serum Stopper
Mængde 104/Cs.
Lukkestørrelse 20 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Container Closure Integrity (CCI) certificeret
Produkttype COMPLETEPAK Clear