Beskrivelse
- Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
- Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
- Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
- Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
- USP 788/EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxin Test og USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstesten, USP 660/EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP 381/EP 3.2.9 Elastomerlukker brugt i parenterale præparater
- CompletePAK™ ModPAK Bulk konfigurationer
- Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
- Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Farve | Klar |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Inkluderer | Hætteglas, prop og forsegling |
| nr. pr. sag | 278/Cs. |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Lukketype | Ultra Pure |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Certificeringer/compliance | USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret |