Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Klare sæt
Artikelnummer. 17942681 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Lukketype:
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper
OmniFlex 3G serumprop
Ultra Pure
Ultra Pure Serum Stopper
Lukningsfarve:
Blå
Rød
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukketype Lukningsfarve
17942681 2 ml OmniFlex 3G Blå
17902591 2 ml OmniFlex 3G Rød
17902631 2 ml OmniFlex 3G Blå
17912631 2 ml OmniFlex 3G Rød
17982621 2 ml Ultra Pure Blå
17972581 2 ml Ultra Pure Rød
17932631 5 ml OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper Blå
17972631 5 ml OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper Rød
17942631 5 ml OmniFlex 3G serumprop Blå
17942591 5 ml OmniFlex 3G serumprop Rød
17922631 5 ml Ultra Pure Serum Stopper Blå
17952631 5 ml Ultra Pure Serum Stopper Rød
17962631 10 ml OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper Blå
17982571 10 ml OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper Rød
17992631 10 ml OmniFlex 3G serumprop Blå
17902641 10 ml OmniFlex 3G serumprop Rød
17972591 10 ml Ultra Pure Serum Stopper Blå
17982631 10 ml Ultra Pure Serum Stopper Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17942681 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W991002CP
Forventet forsendelse: 03-11-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
  • Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
  • Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
  • Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
  • USP 788/EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxin Test og USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstesten, USP 660/EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP 381/EP 3.2.9 Elastomerlukker brugt i parenterale præparater
  • CompletePAK™ ModPAK Bulk konfigurationer
  • Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
  • Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve Klar
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
nr. pr. sag 278/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype OmniFlex 3G
Lukkestørrelse 13 mm
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Container Closure Integrity (CCI) certificeret