Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Klare sæt
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Lukketype:
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper
OmniFlex 3G serumprop
Ultra Pure
Ultra Pure Serum Stopper
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Beskrivelse
- Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
- Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
- Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
- Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
- USP 788/EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxin Test og USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstesten, USP 660/EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP 381/EP 3.2.9 Elastomerlukker brugt i parenterale præparater
- CompletePAK™ ModPAK Bulk konfigurationer
- Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
- Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Rød |
| Farve | Klar |
| Materiale | Bromobutyl, Glas |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Inkluderer | Hætteglas, prop og forsegling |
| nr. pr. sag | 104/Cs. |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Lukketype | OmniFlex 3G serumprop |
| Certificeringer/compliance | USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret |
| Vis mere |