Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Klare sæt
Artikelnummer. 17902631 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Lukketype:
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper
OmniFlex 3G serumprop
Ultra Pure
Ultra Pure Serum Stopper
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Artikelnummer. 17902631
Brand: DWK Life Sciences W991001CP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
  • Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
  • Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
  • Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
  • USP 788/EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxin Test og USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstesten, USP 660/EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP 381/EP 3.2.9 Elastomerlukker brugt i parenterale præparater
  • CompletePAK™ ModPAK Bulk konfigurationer
  • Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
  • Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve Klar
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
nr. pr. sag 278/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Gummi (prop)
Lukketype OmniFlex 3G
Certificeringer/compliance USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Type Sterilt sæt
Lukkestørrelse 13 mm