Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Klare sæt
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
Brand: DWK Life Sciences W991005-CP
22494.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Steriliserede, hyldeklare, brugsklare (RtU) produkter
- Forskellige kitted og stand-alone sterile komponenter– en løsning til enhver applikation
- Kitted-løsninger har lige store mængder af RtU-komponenter for reducerede skrotmængder
- Fuldstændig fremstilling& certifikat for analysesporbarhed
- USP 788/EP 2.9.19 Partikler i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxin Test og USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstesten, USP 660/EP 3.2.1 Glasbeholdere til farmaceutisk brug, og USP 381/EP 3.2.9 Elastomerlukker brugt i parenterale præparater
- CompletePAK™ ModPAK Bulk konfigurationer
- Klar-til-brug, Just-in-Time, minimum 3 måneders holdbarhed fra forsendelsestidspunktet
- Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificering tilgængelig efter anmodning
Certificeringer
USP <788> ,< 85> og< 71> ; Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret
Tekniske data
Rød | |
Bromobutyl, Glas | |
2 mL | |
278/Cs. | |
OmniFlex 3G | |
13 mm |
Klar | |
Steril | |
Hætteglas, prop og forsegling | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85 og 71, Beholderlukningsintegritet (CCI ) certificeret |