Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Ravsæt
Artikelnummer. 17992641 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Lukketype:
OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper
OmniFlex 3G serumprop
Ultra Pure Serum Stopper
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Lukketype Volumen (metrisk)
17992641 Rød OmniFlex 3G serumprop 5 ml
17912641 Blå OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper 2 ml
17952641 Rød OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper 2 ml
17932581 Blå OmniFlex 3G serumprop 2 ml
17962641 Rød OmniFlex 3G serumprop 2 ml
17922641 Blå Ultra Pure Serum Stopper 2 ml
17932641 Rød Ultra Pure Serum Stopper 2 ml
17932591 Blå OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper 5 ml
17912651 Rød OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper 5 ml
17982641 Blå OmniFlex 3G serumprop 5 ml
17992581 Blå Ultra Pure Serum Stopper 5 ml
17972641 Rød Ultra Pure Serum Stopper 5 ml
17902651 Blå OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper 10 ml
17942651 Rød OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper 10 ml
17962591 Blå OmniFlex 3G serumprop 10 ml
17932651 Rød OmniFlex 3G serumprop 10 ml
17922651 Blå Ultra Pure Serum Stopper 10 ml
17962571 Rød Ultra Pure Serum Stopper 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17992641 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W991010CPA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11581.50 DKK
    10180.55 DKK / 1 sæt
    Spare 1400.95 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Produkterne leveres klar til brug
  • Reducerer gennemløbstider
  • Fokuserer din indsats på kernekompetencer
  • Eliminerer kapitalinvesteringer i udstyr, der er nødvendigt til rengøring og klargøring af glasvarer eller plastikbeholdere
  • Frigør værdifuld renrumsplads
  • Begrænser antallet af leverandører, der kræves for at levere komplet emballageprodukt
  • Rav til lysfølsomt indhold
  • Validerede processer
  • Sparer værdifuld tid og penge, samtidig med at et produkt af høj kvalitet og en strømlineproces opretholdes
  • Én kilde til samlede emballageløsninger
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Ravgul
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (applikation) Lysfølsomme parenterale præparater og brugsklare applikationer
Uddannet Nej
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
nr. pr. sag 120/Cs.
Stil Crimp top
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype OmniFlex 3G serumprop
Lukkestørrelse 20 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoclavable
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype COMPLETEPAK Amber