Beskrivelse
- Produkterne leveres klar til brug
- Reducerer gennemløbstider
- Fokuserer din indsats på kernekompetencer
- Eliminerer kapitalinvesteringer i udstyr, der er nødvendigt til rengøring og klargøring af glasvarer eller plastikbeholdere
- Frigør værdifuld renrumsplads
- Begrænser antallet af leverandører, der kræves for at levere komplet emballageprodukt
- Rav til lysfølsomt indhold
- Validerede processer
- Sparer værdifuld tid og penge, samtidig med at et produkt af høj kvalitet og en strømlineproces opretholdes
- Én kilde til samlede emballageløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Til brug med (applikation) | Lysfølsomme parenterale præparater og brugsklare applikationer |
| Uddannet | Nej |
| Inkluderer | Hætteglas, prop og forsegling |
| nr. pr. sag | 120/Cs. |
| Vis mere |