Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Ravsæt
Artikelnummer. 17952641 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Lukketype:
OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper
OmniFlex 3G serumprop
Ultra Pure Serum Stopper
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Artikelnummer. 17952641
Brand: DWK Life Sciences W991005CPA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen er en række af crimp top hætteglas, gummipropper og tætninger, der er steriliseret klar til brug og er hyldevare og kan tilpasses til enhver applikation, hvilket reducerer din forsyningskæde på grund af vores one source løsningskapacitet.
  • Produkterne leveres klar til brug
  • Reducerer gennemløbstider
  • Fokuserer din indsats på kernekompetencer
  • Eliminerer kapitalinvesteringer i udstyr, der er nødvendigt til rengøring og klargøring af glasvarer eller plastikbeholdere
  • Frigør værdifuld renrumsplads
  • Begrænser antallet af leverandører, der kræves for at levere komplet emballageprodukt
  • Rav til lysfølsomt indhold
  • Validerede processer
  • Sparer værdifuld tid og penge, samtidig med at et produkt af høj kvalitet og en strømlineproces opretholdes
  • Én kilde til samlede emballageløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Ravgul
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) Lysfølsomme parenterale præparater og brugsklare applikationer
Uddannet Nej
Inkluderer Hætteglas, prop og forsegling
nr. pr. sag 278/Cs.
Stil Crimp top
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Lukketype OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper
Højde (metrisk) 32 mm
Lukkestørrelse 13 mm
Markeringssted Nej