Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Komplet Cyanidestillation Kit
Artikelnummer. 11792763 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11792763 Borosilikatglas Hver
1 options
Artikelnummer. 11792763 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 377160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5260.00 DKK
    4134.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 1125.62 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-07-2027
Indeholder
Absorberkappe, absorbertop, koldfingerkondensator, koldfingerkappe, 1000mL destillationskolbe og indløbsrør
Fjerner interferensstoffer i cyanid kvantitative analyser iflg ASTM™ D 2036
Prøven reagerer med HS 2 O 4 og MgCl 2 for at omdanne eventuelt cyanid til blåsyre (HCN). HCN destilleres og absorberes i NaOH-opløsning, og prøven analyseres for CN.
  • Med standard tilspidsning ClearSeal™ fedtfrie led og medium fritte
  • Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Komponenter fås også separat; se kat. ingen. 091081
Overholdelse
Til brug iflg ASTM D 2036
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E438 Type I, Klasse A
Til brug med (applikation) Ideel til at fjerne forstyrrende stoffer i kvantitativ analyse for cyanid
Inkluderer Absorberkappe, absorbertop, koldfingerkondensator, koldfingerkappe, 1000mL destillationskolbe og indløbsrør, ClearSeal™ fedtfrie led og medium fritte
Materiale Borosilikatglas
Type Cyanidestillationssæt