Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Komplet Cyanidestillationsapparat: Komponenter
Artikelnummer. 12481551 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Type:
Absorber Top
Cold Finger jakke
Destilleringskolbe
Indløbsrør
Kold Finger kondensator
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
12481551 Cold Finger jakke Hver
12471551 Kold Finger kondensator Hver
12491551 Destilleringskolbe Hver
12461551 Absorber Top Hver
12401561 Indløbsrør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12481551 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 377164
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komponenter til brug med Wheaton Komplet cyanidestillationsapparat (kat. nr. 09108)
Overholdelse
Til brug iflg ASTM D 2036
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Cyanidestillationssæt
Type Cold Finger jakke