Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Komplet Cyanidestillationsapparat: Komponenter
Komponenter til brug med Wheaton Komplet cyanidestillationsapparat (kat. nr. 09108)
Brand: DWK Life Sciences 377166
397.07 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Overholdelse
Til brug iflg ASTM D 2036
Tekniske data
Cyanidestillationssæt | |
Indløbsrør |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus On Clean Water
Shop now for up to 60% off Clean Water Research essentialsPromo Code: 24139Expires: 2025-08-21