Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare hætteglas til miljøanalyse, med hætter påsat
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
20 ml
25 ml
Højde (metrisk):
60 mm
73 mm
Volumen (engelsk):
5 dr.
6,76 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Beskrivelse
- Septa på 5 mils PTFE, der vender mod 120 mils silikone, er bundet til hætten
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Til brug med (applikation) | Miljøanalyse |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 5 dr. |
| Produktlinje | Wheaton |
| Volumen (metrisk) i alt | 20 mL |
| Vis mere |