Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare hætteglas til miljøanalyse, med hætter påsat
Artikelnummer. 12349929 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
25 ml
Højde (metrisk):
60 mm
73 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
12349929 20 ml 60 mm Pakke med 72
12359929 25 ml 73 mm Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12349929 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W224609
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klart hætteglas med åben top hvid polypropylen PTFE-beklædt silikoneforet hætte
  • Septa på 5 mils PTFE, der vender mod 120 mils silikone, er bundet til hætten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) Miljøanalyse
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 5 dr.
Produktlinje Wheaton
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Højde (metrisk) 60 mm
Produkttype Hætteglas