Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter
Artikelnummer. 12309829 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Artikelnummer. 12309829
Brand: DWK Life Sciences W216919
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
  • Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
  • Kemikalie-resistente hætter er i overensstemmelse med EPA og FDA regulativer
  • Tilgængelig i opdelt Convenience eller Valu-Bulk™ kartoner
  • Hvert tilfælde af Convenience Pack-flasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og sabotage
  • Tydelige etiketter til at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Højde (metrisk) 48 mm
Højde (engelsk) 1,8 tommer
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Skruelåg