Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med TFE-forede hætter
Artikelnummer. 11591115 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11591115 250 mL 70-400 mm Pakke med 12
10632373 60 mL 53-400 mm Pakke med 24
10317092 125 mL 58-400 mm Pakke med 24
11501125 500 mL 89-400 mm Pakke med 12
10275302 1000 mL 89-400 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11591115 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216910
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
  • Vægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Design med bred mund er fantastisk til store solide prøver
  • Hvert etui af Convenience Pack Bottles inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,87 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 88 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Højde (engelsk) 3,4 tommer.
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja