Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med TFE-forede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Vægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
- Design med bred mund er fantastisk til store solide prøver
- Hvert etui af Convenience Pack Bottles inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,58 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 97 mm |
| Højde (engelsk) | 3,8 tommer |
| Lukke liner | PTFE |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |