Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med polyvinylforede hætter
Artikelnummer. 10768324 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Emballage:
Convenience Pk.
Komfortpakke
Værdi-bulk pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Artikelnummer. 10768324
Brand: DWK Life Sciences W216906
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
  • Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
Hvert tilfælde af praktiske pakningsflasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og manipulationssikre etiketter for at beskytte prøveintegriteten under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar-USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3,58 tommer.
Materiale Glas
Emballage Komfortpakke
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 95 mm
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 89-400 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Skruelåg