Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med polyvinylforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
Hvert tilfælde af praktiske pakningsflasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og manipulationssikre etiketter for at beskytte prøveintegriteten under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar-USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,16 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Emballage | Bekvemmelighedspakke |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | No |
| Mund | Wide |
| Vis mere |