Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med polyvinylforede hætter
Artikelnummer. 10425595 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Emballage:
Bekvemmelighedspakke
Komfortpakke
Værdi-bulk pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
10425595 60 mL Værdi-bulk pakke Pakke med 144
10717944 60 mL Bekvemmelighedspakke Pakke med 24
10386942 125 mL Komfortpakke Pakke med 24
10051332 250 mL Komfortpakke Pakke med 12
10768324 500 mL Komfortpakke Pakke med 12
10133342 1000 mL Komfortpakke Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10425595 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2016.00 DKK
    1767.39 DKK / Pakke med 144
    Spare 248.61 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-02-2027
WHEATON™ Gennemsigtige lige glasflasker med polyvinylforede låg er ideelle til jordprøvetagning og miljøapplikationer. Type III soda-kalk glasglas med bred åbning giver nem adgang til tørre materialer og prøver med polyvinylforede låg for en sikker forsegling.
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
  • Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
Hvert tilfælde af praktiske pakningsflasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og manipulationssikre etiketter for at beskytte prøveintegriteten under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar-USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Materiale Glas
Emballage Værdi-bulk pakke
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Wide
Højde (metrisk) 48 mm
Højde (engelsk) 1,8 tommer
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 to 400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Straight-sided
Engangs Reusable
Produkttype Straight-sided Jar