Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med polyvinylforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkterDescription
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
- Klar Type III soda-kalkglaskonstruktion muliggør visuel inspektion af indholdet
- Det brede munddesign giver nem adgang, når man bruger skeer eller spateler
- Polyvinylforede kapsler giver en sikker, beskyttende forsegling
- Velegnet til opbevaring af tørre materialer og prøver
- Ideel til jordprøvetagning og miljøapplikationer
- Fås i convenience packs og værdi-bulk pack-konfigurationer
Order Info
Kasketter kan bestilles separat.
Compliance
Klar-USP Type III soda-lime glas
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Emballage | Komfortpakke |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Show More |