Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med polyvinylforede hætter
Artikelnummer. 10051332 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Emballage:
Bekvemmelighedspakke
Komfortpakke
Værdi-bulk pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
10051332 250 mL Komfortpakke Pakke med 12
10425595 60 mL Værdi-bulk pakke Pakke med 144
10717944 60 mL Bekvemmelighedspakke Pakke med 24
10386942 125 mL Komfortpakke Pakke med 24
10768324 500 mL Komfortpakke Pakke med 12
10133342 1000 mL Komfortpakke Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10051332 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    223.85 DKK / Pakke med 12
    Spare 32.15 DKK
    12% Slukket
På lager
WHEATON™ Gennemsigtige lige glasflasker med polyvinylforede låg er ideelle til jordprøvetagning og miljøapplikationer. Type III soda-kalk glasglas med bred åbning giver nem adgang til tørre materialer og prøver med polyvinylforede låg for en sikker forsegling.
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
  • Klar Type III soda-kalkglaskonstruktion muliggør visuel inspektion af indholdet
  • Det brede munddesign giver nem adgang, når man bruger skeer eller spateler
  • Polyvinylforede kapsler giver en sikker, beskyttende forsegling
  • Velegnet til opbevaring af tørre materialer og prøver
  • Ideel til jordprøvetagning og miljøapplikationer
  • Fås i convenience packs og værdi-bulk pack-konfigurationer
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klar-USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,87 tommer.
Materiale Glas
Emballage Komfortpakke
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 88 mm
Højde (engelsk) 3,4 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70 til 400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Type III
Engangs Genanvendelig
Produkttype Ligesidet krukke