Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker med hætter med 14B hvide gummiforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
- Hvert etui af Convenience Pack Bottles inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
- Fås med sort phenolhætte påsat eller uden hætter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Højde (metrisk) | 68 mm |
| Højde (engelsk) | 2,6 tommer |
| Lukke liner | Gummi |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Vis mere |