Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Overskuelig for nem visning af indholdet
- Bred mund for nem adgang til indholdet
- Afrundede skuldre
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klart Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,04 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 84 mm |
| Højde (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Lukke liner | Poly/vinyl |
| Vis mere |