Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Ingen hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Overskuelig for nem visning af indholdet
- Bred mund for nem adgang til indholdet
- Afrundede skuldre
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klart Type III soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 6,18 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | No |
| Uddannet | No |
| Mund | Wide |
| Højde (metrisk) | 256 mm |
| Højde (engelsk) | 10,07 tommer. |
| Vis mere |