Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Ingen hætter
Artikelnummer. 12349839 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Lukkestørrelse:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
12349839 125 mL 48-400 mm Pakke med 24
12359839 250 mL 58-400 mm Pakke med 24
12369839 500 mL 63-400 mm Pakke med 24
12379839 2000 mL 83-400 mm Pakke med 6
12389839 4000 mL 89-400 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12349839 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216934
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af tørre materialer og prøver
  • Overskuelig for nem visning af indholdet
  • Bred mund for nem adgang til indholdet
  • Afrundede skuldre
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klart Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,04 tommer.
Materiale Soda lime glas
Højde (metrisk) 84 mm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Lukketype Skruelåg