Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klar olieprøveflaske
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Klart, Type III soda-lime glas
- Flasken leveres med kork indsat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,45 tommer. |
| Inkluderer | Påsat kork |
| Materiale | Soda lime glas |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 163 mm |
| Produkttype | Olieprøveflaske |
| Højde (engelsk) | 6,41 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 37 mm |