Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare flasker med smal mund af slebet glasprop
Har drypfri hældningslæbe
Brand: DWK Life Sciences 215239
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Klar borosilikatglasflaske og prop
- Oktagonformet rund glasprop sidder sikkert for at forhindre forurening
- Smal mund ideel til væsker
- Autoklaverbar
Tekniske data
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
6,8 tommer | |
88 mm | |
Glas | |
175 mm |
500 mL | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
3,4 tommer. | |
24/29 mm | |
Ottekantet stop |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare flasker med smal mund af slebet glasprop > Flasker med prop, 88 diameter x 175 mm højde, 24/29 propstørrelse, 500 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion