Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare flasker med smal mund af slebet glasprop
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
19/26 mm
24/29 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Klar borosilikatglasflaske og prop
- Oktagonformet rund glasprop sidder sikkert for at forhindre forurening
- Smal mund ideel til væsker
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 72 mm |
| Højde (engelsk) | 2,8 tommer |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Lukkestørrelse | 19/26 mm |
| Vis mere |