Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed. Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File Med Caps Attached leveres i opdelte bakker for at give en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
- Fremstillet af glasrør for ensartet tykkelse på sidevæg og bund
- Hætteglas og kapsler kan autoklaveres
- Klare hætteglas lavet af lav-ekstrakterbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk modstand
- Kapsel og kapselforinger
- Solid top, sorte fenolkapsler
- 14B gummiforet sort fenolisk skruedæksel til vandige prøver
- PTFE/14B gummiforet sort fenolskrueprop til organiske prøver
Ordreinfo
Udskiftningshætter kan købes separat.
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | 14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Til brug med (applikation) | Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0.5 dr. |
| Vis mere |