Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat Artikelnummer.: 11744159
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat
Product Code. 11744159 Shop All Wheaton Science Products Products
24 mL, 20-400, 14B gummi, Pakke med 144
Click to view available options
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
4.0 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B Rubber
PTFE/14B gummi
Unit Size:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
Artikelnummer. 11744159
Brand: DWK Life Sciences 224888
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed. Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File Med Caps Attached leveres i opdelte bakker for at give en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Cap og Cap Liners
    • Solid top, sorte fenolhætter
    • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
    • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
Order Info
Udskiftningshætter kan købes separat.
Compliance
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale (liner) 14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 24 mL
Til brug med (applikation) Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 6.5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 88 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, Klasse A, USP Type I
Lukkestørrelse 20-400
Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat >