Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat
Artikelnummer. 10628135 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukkestørrelse Materiale (liner) unitSize
10628135 40 ml 24-400 14B gummi Pakke med 72
10242431 2 ml 8-425 14B gummi Pakke med 288
10739151 4 ml 13-425 14B gummi Pakke med 144
10160861 8 ml 15-425 14B gummi Pakke med 144
11734159 12 ml 15-425 14B gummi Pakke med 144
10446151 20 ml 24-400 14B gummi Pakke med 72
10153372 8 ml 15-425 14B gummi Pakke med 144
10504291 16 ml 18-400 14B gummi Pakke med 144
11758769 25 ml 24-400 14B gummi Pakke med 72
11744159 24 ml 20-400 14B gummi Pakke med 144
10193242 4 ml 13-425 PTFE/14B gummi Pakke med 144
10376942 2 ml 8-425 PTFE/14B gummi Pakke med 288
10041332 8 ml 15-425 PTFE/14B gummi Pakke med 144
11728779 12 ml 15-425 PTFE/14B gummi Pakke med 144
11738779 16 ml 18-400 PTFE/14B gummi Pakke med 144
11748779 24 ml 20-400 PTFE/14B gummi Pakke med 144
10215212 20 ml 24-400 PTFE/14B gummi Pakke med 72
10622373 25 ml 24-400 PTFE/14B gummi Pakke med 72
10463902 40 ml 24-400 PTFE/14B gummi Pakke med 72
10465961 4,0 ml 13-425 14B gummi Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10628135 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 225290
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed. Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File Med Caps Attached leveres i opdelte bakker for at give en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Cap og Cap Liners
    • Solid top, sorte fenolhætter
    • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
    • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
Ordreinfo
Udskiftningshætter kan købes separat.
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) 14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 40 ml
Til brug med (applikation) Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 10 dr.
Produktlinje Wheaton
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 24-400
Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM Type I, Klasse A, USP Type I
Højde (metrisk) 98 mm
Produkttype Hætteglas