Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat Artikelnummer.: 10622373
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat
Artikelnummer. 10622373 Shop alle Wheaton Science Products produkter
25 mL, 24-400, PTFE/14B gummi, Pakke med 72
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
4.0 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B Rubber
PTFE/14B gummi
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Artikelnummer. 10622373
Brand: DWK Life Sciences W224590
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed. Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File Med Caps Attached leveres i opdelte bakker for at give en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Cap og Cap Liners
    • Solid top, sorte fenolhætter
    • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
    • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
Order Info
Udskiftningshætter kan købes separat.
Compliance
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 6.76 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 73 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, Klasse A, USP Type I
Lukkestørrelse 24-400
Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato