Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat
Artikelnummer. 10463902 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
4.0 mL
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 mL
25 mL
40 mL
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B Rubber
PTFE/14B gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
Artikelnummer. 10463902
Brand: DWK Life Sciences W224591
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed. Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File Med Caps Attached leveres i opdelte bakker for at give en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Cap og Cap Liners
    • Solid top, sorte fenolhætter
    • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
    • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
Ordreinfo
Udskiftningshætter kan købes separat.
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 40 mL
Til brug med (applikation) Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 10 dr.
Produktlinje Wheaton
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 98 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, Klasse A, USP Type I
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 24-400
Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ