Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File med hætter påsat
Artikelnummer. 10446151 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Højde (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
98 mm
missing translation for 'unitSize':
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Lukkestørrelse Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) missing translation for 'unitSize'
10446151 20 ml 24-400 28 mm 60 mm Pakke med 72
10242431 2 ml 8-425 12 mm 38 mm Pakke med 288
10739151 4 ml 13-425 15 mm 48 mm Pakke med 144
10160861 8 ml 15-425 17 mm 63 mm Pakke med 144
11734159 12 ml 15-425 19 mm 68 mm Pakke med 144
10504291 16 ml 18-400 21 mm 73 mm Pakke med 144
11758769 25 ml 24-400 28 mm 73 mm Pakke med 72
10628135 40 ml 24-400 28 mm 98 mm Pakke med 72
11744159 24 ml 20-400 23 mm 88 mm Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 10446151 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' 225288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    989.10 DKK
    895.56 DKK / Pakke med 72
    Spare 93.54 DKK
    9% Slukket
På lager
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed. Wheaton™ Klare glasprøvehætteglas i Lab File Med Caps Attached leveres i opdelte bakker for at give en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
  • Fremstillet af glasrør for ensartet tykkelse på sidevæg og bund
  • Hætteglas og kapsler kan autoklaveres
  • Klare hætteglas lavet af lav-ekstrakterbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk modstand
  • Kapsel og kapselforinger
    • Solid top, sorte fenolkapsler
    • 14B gummiforet sort fenolisk skruedæksel til vandige prøver
    • PTFE/14B gummiforet sort fenolskrueprop til organiske prøver
Order Info
Udskiftningshætter kan købes separat.
Compliance
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav.
Specifications
Materiale (liner) 14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Mængde 72/Cs.
Lukkestørrelse 24-400
Markeringssted Nej
Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM Type I, Klasse A, USP Type I
Højde (metrisk) 60 mm
Produkttype Prøvehætteglas i Lab File