Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klart glas E-Z Hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 40% stor åbning
- Fremstillet af borosilikatglas
- Anvendes med 11 mm aluminium tætninger
- Indsats med begrænset volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Silica glas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 1000 Cs. |
| Lukkestørrelse | 11 mm |