Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter uden kasketter
Artikelnummer. p-2713620 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 84
Artikelnummer. 12359809
Brand: DWK Life Sciences W216898
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantet form maksimerer laboratorieplads
  • Fremstillet af klar USP Type III soda-lime glas
  • Bred mund for nem fyldning
  • Klart glas gør det nemt at se indholdet
  • Firkantet form maksimerer opbevaringspladsen
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Soda lime glas
Højde (metrisk) 72 mm
Højde (engelsk) 2,83 tommer.
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg