Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare franske firkantede flasker uden låg
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Fremstillet af klart USP Type III soda-kalkglas
- Bred munding for nem fyldning og dosering
- Klart glas gør det nemt at se indholdet
- Firkantet form maksimerer laboratorieopbevaringspladsen
- Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
- Fås i flere størrelser med tilsvarende skruedækselsåbninger
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4,23 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 111 mm |
| Højde (engelsk) | 4,4 tommer. |
| Vis mere |