Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare franske firkantede flasker uden låg
Artikelnummer. 12359809 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12359809 30 mL 24-400 mm Pakke med 280
12369809 60 mL 28-400 mm Pakke med 240
12860764 125 mL 33-400 mm Pakke med 120
12389809 250 mL 43-400 mm Pakke med 84
12399809 500 mL 48-400 mm Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12359809 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2073.75 DKK
    1819.87 DKK / Pakke med 280
    Spare 253.88 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
WHEATON™ Klare franske firkantede flasker uden låg er lavet af klart USP Type III soda-kalkglas med bred åbning for nem fyldning. Deres firkantede form maksimerer laboratorieopbevaringspladsen, og de er ideelle til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver.
  • Fremstillet af klar USP Type III soda-lime glas
  • Bred mund for nem fyldning
  • Klart glas gør det nemt at se indholdet
  • Firkantet form maksimerer opbevaringspladsen
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Tekniske data
Volumen 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Wide
Højde (metrisk) 72 mm
Højde (engelsk) 2,83 tommer.
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Form French Square
Produkttype French Square Bottle