Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med gummibeklædte lukninger
Artikelnummer. p-2713618 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 13198710
Brand: DWK Life Sciences W216883
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantet form maksimerer laboratorieplads
  • Klar USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 64 mm
Højde (engelsk) 2,52 tommer.
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Skruelåg