Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med gummibeklædte lukninger
Artikelnummer. 13198710 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
13198710 15 mL 20-400 mm Pakke med 48
12319799 30 mL 24-400 mm Pakke med 48
12329799 60 mL 28-400 mm Pakke med 48
12339799 125 mL 33-400 mm Pakke med 24
12349799 250 mL 43-400 mm Pakke med 24
12359799 500 mL 48-400 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13198710 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.10 DKK
    609.66 DKK / Pakke med 48
    Spare 85.44 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
WHEATON™ Klare franske firkanter med gummiforede lukninger har en firkantet profil, der maksimerer laboratoriets opbevaringseffektivitet. Disse flasker er lavet af klart USP Type III soda-kalkglas og er ideelle til opbevaring af opløsningsmiddel, kemikalier eller prøver og inkluderer gummiforet skruelåg.
  • Klar USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Wide
Højde (metrisk) 64 mm
Højde (engelsk) 2,52 tommer.
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Form French Square
Produkttype French Square Bottle