Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med PTFE-beklædte PE-forede lukninger
Artikelnummer. 10501043 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10501043 30 mL Pakke med 48
10396892 15 mL Pakke med 48
10483322 60 mL Pakke med 48
10633523 125 mL -
10255112 250 mL Pakke med 24
10693683 500 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10501043 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216878
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Firkantet form maksimerer laboratorieplads
  • USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Especificaciones
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 74 mm
Højde (engelsk) 2,91 tommer.
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.