Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare franske firkantede flasker med PTFE-beklædte PE-forede lukninger
Artikelnummer. 10483322 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10483322 60 mL Pakke med 48
10396892 15 mL Pakke med 48
10501043 30 mL Pakke med 48
10633523 125 mL -
10255112 250 mL Pakke med 24
10693683 500 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10483322 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.10 DKK
    627.76 DKK / Pakke med 48
    Spare 88.34 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
WHEATON™ Klare franske firkantede flasker med PTFE-beklædte PE-forede lukninger er lavet af klart USP Type III soda-kalkglas. Den firkantede form maksimerer laboratorieopbevaringspladsen, og flaskerne er ideelle til opbevaring af opløsningsmiddel, kemikalier eller prøver. Fås i flere størrelser.
  • USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,53 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Wide
Højde (metrisk) 89 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form French Square
Produkttype French Square Bottle