Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med PTFE-beklædte PE-forede lukninger
Artikelnummer. 10396892 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10396892 15 mL Pakke med 48
10501043 30 mL Pakke med 48
10483322 60 mL Pakke med 48
10633523 125 mL -
10255112 250 mL Pakke med 24
10693683 500 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10396892 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216877
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantet form maksimerer laboratorieplads
  • USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 64 mm
Højde (engelsk) 2,52 tommer.
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Skruelåg