Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare franske firkantede flasker med PTFE-beklædte PE-forede lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Klart USP Type III soda-kalkglas, der opfylder kravene til ASTM E438, Type II
- Firkantet form maksimerer laboratorieopbevaringspladsen
- Ideel til opbevaring af opløsningsmiddel, kemikalier eller prøver
- PTFE-beklædte skumforede lukninger med polyethylen giver en sikker, kemikalieresistent forsegling
- Bred mundåbning egnet til en række laboratorieapplikationer
- Fås med skruegevindhætter monteret eller i bulkpakker uden dæksler
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,2'' |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 139 mm |
| Vis mere |