Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med polyvinylforede lukninger
Artikelnummer. p-2713616 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 24
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 48
Artikelnummer. 10173342
Brand: DWK Life Sciences W216871
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantet form maksimerer laboratorieplads
  • USP Type III soda-lime glas
  • Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Materiale Soda lime glas
Mængde 48/Cs.
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 64 mm
Højde (engelsk) 2,52 tommer.
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Skruelåg