Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med polyvinylforede lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- USP Type III soda-lime glas
- Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16,9 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,67 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 40/Cs. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | No |
| Mund | Wide |
| Vis mere |