Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare franske firkanter med polyvinylforede lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 24
Pakke med 240
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 48
Beskrivelse
- USP Type III soda-lime glas
- Ideel til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,67 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 24/Cs. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 169 mm |
| Højde (engelsk) | 6,65 tommer. |
| Vis mere |